Fontos dokumentumok
N4264
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-galactosaminide
galactosaminide substrate, ≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-galactosaminide, substrate for N-acetyl-α-D-galactosaminidase
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMRLTNCLYHKQCK-RGDJUOJXSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)