Fontos dokumentumok
CS0780
β-N-Acetylglucosaminidase Assay Kit
sufficient for 50 reactions (1 mL), sufficient for 500 reactions (100 μL)
Szinonimák:
Beta-NAG Activity Assay Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 50 reactions (1 mL)
sufficient for 500 reactions (100 μL)
Minőségi szint
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... NAGLU(4669)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- Dilution Buffer 8 mL
- 4-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide 50 mg
- Citrate Buffer Solution, 0.09 M 100 mL
- p-Nitrophenol Standard Solution, 10 mM 1 mL
- β-N-Acetylglucosaminidase from Jack beans 1 vial
- Sodium carbonate 5 g
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.