Fontos dokumentumok
69585
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
fluorogenic, ≥99.0% (TLC), powder, suitable for fluorescence
Szinonimák:
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide, suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (TLC)
form
powder
szennyeződések
≤0.1% free 4-methylumbelliferone
oldhatóság
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless
fluoreszcencia
λex 317 nm (pH 10.0)
λex 365 nm; λem 445 nm in aqueous buffer pH 5.0 (after cleavage by β-N-acetylglucosaminidase)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8.2H2O/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18;;/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21);2*1H2/t13-,15-,16-,17-,18-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAVCYMSNMRWMAK-DMYIEBNJSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3