Fontos dokumentumok
F9381
Fluorometholone
≥98%
Szinonimák:
11β,17α-Dihydroxy-9-fluoro-6-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione
Teszt
≥98%
SMILES string
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(C)=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
InChI
1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-15-6-8-21(27,13(2)24)20(15,4)11-18(26)22(17,23)19(3)7-5-14(25)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,26-27H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Alkalmazás
- Topical fluorometholone treatment and desiccating stress change inflammatory protein expression in tears.: This research explores the changes in tear protein expression due to topical fluorometholone and environmental stress, offering insights into ocular surface inflammatory responses (Nättinen et al., 2018).
- General Pharmacokinetic Model for Topically Administered Ocular Drug Dosage Forms.: This study provides a pharmacokinetic model applicable to topical ocular medications, including fluorometholone, enhancing understanding of drug dynamics in eye treatments (Deng et al., 2016).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)