Fontos dokumentumok
A7003
Alginic acid from brown algae
powder
Szinonimák:
Alginic acid from Macrocystis pyrifera (kelp), Mixed polymer of mannuronic and guluronic acid
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
technika/technikák
titration: suitable
szín
white to light yellow
pH-tartomány
1.5-3.5
mp
300 °C
oldhatóság
H2O: insoluble, but swells
aqueous base: soluble
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)