Fontos dokumentumok
SAB4200811
Anti- Neurofilament 200-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone NE14, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
H-subunit, NF-H
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
NE14, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
200 kDa
faj reaktivitás
pig, feline, chicken, bovine, human, mouse, guinea pig, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:200-1:400 (4-8 ug/mL) using enzyme treated formalin-fixed, paraffin-embedded rat Cerebellum sections
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NEFH(4744)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)