ABT42
Anti-Myosin-VI Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Myosin-VI, Unconventional myosin-6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
canine, human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYO6(4646)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Myosin-VI in 10 µg of MDCK cell lysate.
Cél megnevezése
An uncharacterized band appears at ~55 kDa in some lysates.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
MDCK cell lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1