AB1987
Anti-Neurofilament M (145 kDa) Antibody, CT
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-NEF3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
reptile, chicken, rat, quail, pig, human, mouse, bovine, rabbit
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Nefm(281347)
chicken ... Nefm(396206)
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rabbit ... Nefm(100009343)
rat ... Nefm(24588)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A 1:200 dilution of a previous lot was used in Immunohistochemistry.
Staining is not affected by neurofilament phosphorylation. Optimal Staining With TE Buffer, pH 9.0, Epitope Retrieval: Human Cerebellum
Immunohistochemistry(paraffin):
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Minőség
Western Blot: 1:1000 dilution of this lot detected Neurofilament M on 10 μg of mouse brain lysates..
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Rat enteric neurons, rat spinal cord tissue Brain, Peripheral Nerve
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1