NE1022
PhosphoDetect Anti-Neurofilament H Mouse mAb (SMI-31)
liquid, clone SMI-31, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-neurofilament antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SMI-31, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
chicken, Xenopus
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NEFH(4744)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
ELISA (1:1000)
Frozen Sections (1:1000, see comments)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000, see comments)
Paraffin Sections (1:1000, heat pre-treatment required, see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Yang, C.C., et al. 1998. Brain121, 1089.
Giasson, B.I and Mushynski, W.E. 1996. J. Biol. Chem.271, 30404.
Mirabella, M., et al. 1996. J. Neuropath. Exp. Neurol.55, 774.
Xiao, J. and Monteiro, M.J. 1994. J. Neurosci.14, 1820.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg