MAB5448
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, rat monoclonal, TA51
Szinonimák:
NF-H
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Neurofilament NF-H Antibody, clone TA51, culture supernatant, clone TA51, Chemicon®
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TA51, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, hamster, monkey
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NEFH(4744)
rat ... Nefh(24587)
rhesus monkey ... Nefh(717705)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
for 1 h at 25°C, and the protein concentrations in the supernatants were determined. Proteins were separated on 7.5% SDS-PAGE gels, {Tu. P et al (1995) J Cell Biol 129:1629-1640}
Immunohistochemistry on frozen sections; not effective on paraffin tissues in original work. {Carden et al, 1987}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1