Fontos dokumentumok
487870
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
Substrate for the colorimetric assay of β-D-xylosidase. Also shown to disrupt proteoglycan biosynthesis in vivo.
Szinonimák:
p-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside, pNP-β-D-Xyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H13NO7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
271.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤0.05% p-nitrophenol
oldhatóság
water: 40 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLJYKRYCCUGBBV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Substrate for the colorimetric assay of β-D-xylosidase. Also shown to disrupt proteoglycan biosynthesis in vivo.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Haggerty, J.G. 1994. J. Cell Physiol. 158, 39.
Gressner, A.M. 1991. Cell. Mol. Biol. 37, 549.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3