Fontos dokumentumok
N2132
4-Nitrophenyl β-D-xylopyranoside
≥98%
Szinonimák:
PNPX
Teszt
≥98%
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 100
new score: 51
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
oldhatóság
methanol: 49.00-51.00 mg/mL
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CO[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9+,10-,11+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLJYKRYCCUGBBV-YTWAJWBKSA-N
WGK
WGK 3