Fontos dokumentumok
N3254
4-Nitrophenyl phosphate di(tris) salt
phosphatase substrate, ≥97% (enzymatic), powder
Szinonimák:
4-Nitrophenyl phosphate bis(tris) salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Nitrophenyl phosphate di(tris) salt, phosphatase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥97% (enzymatic)
Forma
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6NO6P.2C4H11NO3/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXAXKCWOTRABOW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a substrate to quantify tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) activity in cell lysates
- to determine phosphatase activity using native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
- for alkaline phosphatase in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.