N7653
p-Nitrophenyl Phosphate Liquid Substrate System
alkaline phosphatase substrate, liquid
Szinonimák:
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt solution, pNPP
About This Item
Javasolt termékek
product name
p-Nitrophenyl Phosphate Liquid Substrate System, liquid
form
liquid
Minőségi szint
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Liver,Blood
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.