Fontos dokumentumok
4876
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl Phosphate, disodium salt, hexahydrate
≥99% (HPLC), crystalline solid, alkaline phosphatase-based ELISA assay substrate, Calbiochem®
Szinonimák:
p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Salt, Hexahydrate, pNPP, 2Na
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4NO6P · 2Na · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
371.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.77
Terméknév
p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Salt, Hexahydrate, p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Salt, Hexahydrate, CAS 4264-83-9, is an excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays. Produces yellow soluble end product (405-410 nM).
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szennyeződések
≤0.005% p-nitrophenol (weight)
≤1% free phosphate (weight)
szín
light yellow
oldhatóság
water: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays. Produces a yellow soluble end product that can be read at 405 nm to 410 nm. Both kinetic and endpoint determinations can be performed. ε max: ≥9600 cm-1 M-1 at 311 nm in 0.4 M Na2CO3.
Excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays. Produces yellow soluble end product that can be read at 405 nm to 410 nm.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3