123943
Bis(4-nitrophenyl) phosphate
99%
Szinonimák:
Di-4-nitrophenyl hydrogenphosphate
Teszt
99%
form
solid
mp
172-175 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
phosphate
SMILES string
OP(=O)(Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N2O8P/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHSVUSZEHNVFKW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)