N3002
Bis(p-nitrophenyl) phosphate sodium salt
chromogenic, ≥99% (TLC), powder
Szinonimák:
BNPP sodium salt, Sodium bis(4-nitrophenyl) phosphate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Bis(p-nitrophenyl) phosphate sodium salt, ≥99% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
szennyeződések
≤0.05% free p-nitrophenol
oldhatóság
water: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].OP(=O)(Oc1ccc(cc1)N(=O)=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C12H9N2O8P.Na.H/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;;/h1-8H,(H,19,20);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXXNKMXTNUUECE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3