N2770
p-Nitrophenyl phosphate
SIGMAFAST™, chromogenic, tablet
Szinonimák:
pNPP tablets
About This Item
Javasolt termékek
product name
SIGMAFAST™ p-Nitrophenyl phosphate Tablets, tablet, To prepare 20 mL
Minőségi szint
form
tablet
oldhatóság
water: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Feloldás
WGK
WGK 3
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.