Fontos dokumentumok
A2765
Azocasein
protease substrate, chromogenic, powder
Szinonimák:
Sulfanilamide-azocasein
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Azocasein, protease substrate
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
oldhatóság
water: 5 mg/mL, clear, orange to very deep orange
ε (extinkciós együttható)
≥25 at 440 nm in 0.1 M NaOH at 1%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)