Fontos dokumentumok
N144
Nitrendipine
>95%, powder
Szinonimák:
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester
Teszt
>95%
form
powder
szín
yellow to green
oldhatóság
methanol: 15 mg/mL
DMSO: 17.5 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA3(140) , CACNG1(786) , KCNH1(3756) , TTR(7276)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1