Fontos dokumentumok
N0165
Nisoldipine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-Isobutyl methyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(o-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 2-methylpropyl ester, Sular
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
kezdeményező
Bayer
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKQFCGNPDRICFG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
Alkalmazás
- as a hit-antagonist to study its effects on oxytocin (OT)-induced myometrial Ca2+-mobilization and its potency to dampen uterine myometrial contractions
- as a calcium channel blocker to study its effects on cell viability in a human hepatic cancer HepG2 and rat renal epithelial NRK52E cell line
- as a component of the external IK1 recording solution to study the action potential in human pluripotent stem cell−derived cardiomyocytes (hiPS-CMs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
We offers many products related to calcium channels for your research needs.