Fontos dokumentumok
482200
Sigma-Aldrich
Nimodipine
An L-type Ca2+ channel blocker.
Szinonimák:
Nimodipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3ʹ-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl-1-methylethyl Ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H26N2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
418.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
>98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
methanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
An L-type Ca2+ channel blocker. Enhances memory in old or brain-damaged animals. Ameliorates experimental diabetic neuropathy in streptozotocin-induced diabetic rats.
An L-type Ca2+ channel blocker. Enhances memory in old or brain-damaged animals. Ameliorates experimental diabetic neuropathy in streptozotocin-induced diabetic rats. Also reported to block TNF-α and LPS-induced iNOS activity (IC50 = 36 pM) in mouse astroglial cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
L-type Ca2+ channel blocker
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 36 pM blocking TNF-α and LPS-induced iNOS activity in mouse astroglial cells
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Zhu, D., et al. 1999. Life. Sci.65, PL 221.
Marchetti, C. and Usai, C. 1996. Neurosci. Lett. 207, 77.
Kappelle, A.C., et al. 1994. Br. J. Pharmacol.111, 887.
Weiss, J.H., et al. 1994. J. Neurochem. 62, 372.
Kappelle, A.C., et al. 1993. Br. J. Pharmacol.108, 780.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Ariel Caviedes et al.
Cell death & disease, 12(1), 4-4 (2021-01-09)
Cell death by glutamate excitotoxicity, mediated by N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors, negatively impacts brain function, including but not limited to hippocampal neurons. The NF-κB transcription factor (composed mainly of p65/p50 subunits) contributes to neuronal death in excitotoxicity, while its inhibition should