Fontos dokumentumok
N1143
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
crystalline
Szinonimák:
α-p-Nitrophenylglycerol, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol, PNPG
About This Item
Javasolt termékek
Forma
crystalline
Minőségi szint
szín
off-white
mp
98-101 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC(O)C(O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO5/c11-5-8(12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8-9,11-13H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)