Fontos dokumentumok
I0160
Imipenem monohydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(5R,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]thio]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, Primaxin monohydrate, Tienam monohydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +73 to +84°, c = 0.5 in water
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: >5 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
mycobacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
kezdeményező
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCNC=N)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H17N3O4S.H2O/c1-6(16)9-7-4-8(20-3-2-14-5-13)10(12(18)19)15(7)11(9)17;/h5-7,9,16H,2-4H2,1H3,(H2,13,14)(H,18,19);1H2/t6-,7-,9-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSOSVVULSKVSLQ-JJVRHELESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.