Fontos dokumentumok
A8980
Acarbose
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
4",6"-Dideoxy-4"-([1S]-[1,4,6/5]-4,5,6-trihydroxy-3-hydroxymethyl-2-yclohexenylamino)-maltotriose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Actinoplanes)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
szennyeződések
<9.4% water (Karl Fischer)
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O (CO2 free): 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1N[C@H]4C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C25H43NO18/c1-6-11(26-8-2-7(3-27)12(30)15(33)13(8)31)14(32)19(37)24(40-6)43-22-10(5-29)42-25(20(38)17(22)35)44-21-9(4-28)41-23(39)18(36)16(21)34/h2,6,8-39H,3-5H2,1H3/t6-,8+,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUFXOAAUWZOOIT-SXARVLRPSA-N
Géninformáció
human ... AMY2A(279) , MGAM(8972)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1