Fontos dokumentumok
D1306
Debrisoquine sulfate
powder, ≥98% (TLC)
Szinonimák:
3,4-Dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide, Debrisoquin sulfate, Ro 5-33071
About This Item
Javasolt termékek
product name
Debrisoquine sulfate,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
mp
285 °C
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL (with heat)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CCc2ccccc2C1.NC(=N)N3CCc4ccccc4C3
InChI
1S/2C10H13N3.H2O4S/c2*11-10(12)13-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-13;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5-7H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CAYGYVYWRIHZCQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A2(6530)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.