Merck
94403
Sigma-Aldrich
Hoechst 33258 solution
1 mg/mL in H2O, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
bisBenzimide H 33258 solution
Méret kiválasztása
1 ML
75 100,00 Ft
75 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
75 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H24N6O · 3HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
533.88
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
75 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
liquid
koncentráció
1 mg/mL in H2O
oldhatóság
DMF: soluble
H2O: soluble
fluoreszcencia
λex 355 nm; λem 465 nm in TE buffer; DNA
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)c2ccc3[nH]c(nc3c2)-c4ccc5nc([nH]c5c4)-c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C25H24N6O.3ClH/c1-30-10-12-31(13-11-30)18-5-9-21-23(15-18)29-25(27-21)17-4-8-20-22(14-17)28-24(26-20)16-2-6-19(32)7-3-16;;;/h2-9,14-15,32H,10-13H2,1H3,(H,26,28)(H,27,29);3*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMNPLAKEGAEPJD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hoechst 33258, also known as bisbenzimide, is a fluorescent blue dye. [1]It is categorized as a chromosomal stain that binds to the minor groove of the DNA double helix recognizing a run of four A-T base pairs.[2]
Alkalmazás
Hoechst 33258 is used to estimate DNA concentration in samples by fluorometry which is better than spectrophotometry, allowing the determination of nanogram quantities of DNA.[3] Also, Hoechst 33258 is suitable to detect mycoplasma contamination in cell cultures due to its high fluorescence ability.[4]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A Fede et al.
Structure (London, England : 1993), 1(3), 177-186 (1993-11-15)
The chromosomal stain, Hoechst 33258, binds to the minor groove of the DNA double helix and specifically recognizes a run of four A-T base pairs. Extensive biochemical and biophysical studies have been aimed at understanding the binding of the dye
Cornelia Fritsch et al.
PLoS genetics, 15(7), e1008269-e1008269 (2019-07-13)
Development of eye tissue is initiated by a conserved set of transcription factors termed retinal determination network (RDN). In the fruit fly Drosophila melanogaster, the zinc-finger transcription factor Glass acts directly downstream of the RDN to control identity of photoreceptor
Natalia Busto et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(13), 4575-4581 (2015-03-12)
The functionality of the bisbenzimide Hoechst 33258 in solution has been largely exploited in the quantification of DNA. Understanding of its behavior is essential to promote its widespread application and learning of biological processes. A detailed study of the dimerization
Michael R Green et al.
Cold Spring Harbor protocols, 2017(5) (2017-05-04)
Measuring the concentration of DNA using fluorometry is more sensitive than spectrophotometry, allowing the detection of nanogram quantities of DNA. In this assay, DNA preparations of known and unknown concentrations are incubated with the fluorochrome Hoechst 33258. Absorption values for
null
Protocols
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.