MBD0013
Microbial DNA standard from Escherichia coli
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
Szinonimák:
E.Coli
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
10 ng/μL
technika/technikák
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
alkalmasság
suitable for restriction endonuclease digests, PCR amplification, Southern blots, and sequencing reactions
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Read here how to use our standards to ensure data integrity for your microbiome research.
Alkalmazás
Suitable for Quantitative standard for PCR, Sequencing and NGS
Tulajdonságok és előnyök
- Individual microbial standard for microbiomics and meta-genomics workflow
- Suitable standard for PCR, sequencing and NGS
- Improve Bioinformatics analyses
- Increases reproducibility
- Compare results lab to lab
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
DNA standards enhance metagenomics research integrity, offering precise species study and mixed community standards.
A DNS-szabványok fokozzák a metagenomikai kutatások integritását, pontos fajvizsgálatot és vegyes közösségi szabványokat kínálva.