5.08741
DAPI Stain
Szinonimák:
DAPI Stain, 4ʹ,6-Diamidino-2-phenylindole, 2HCl, 2-(4-Amidinophenyl)-1H-indole-6-carboxamidine, 2HCl, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide, 2HCl, DAPI, ≥97% by HPLC, in H₂O
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
fluoreszcencia
λex ~359 nm
λem ~461 nm
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[nH]1c2c(cc1c3ccc(cc3)\C(=N\[H])\N)ccc(c2)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Determination of Ploidy Levels and Nuclear DNA Content in Cryptococcus neoformans by Flow Cytometry: Drawbacks with Variability: This research utilizes DAPI for quantifying nuclear DNA content and determining ploidy levels in Cryptococcus neoformans, providing critical insights into fungal genetics and potential challenges in reproducibility (Chang et al., 2024).
- Near-Infrared Light-Excited Quinolinium-Carbazole Small Molecule as Two-Photon Fluorescence Nucleic Acid Probe: Highlights the development of a novel two-photon fluorescence probe for nucleic acid imaging, employing DAPI as a reference for comparing fluorescence characteristics, enhancing molecular imaging techniques (Sun et al., 2024).
- A FACS-based Novel Isolation Technique Identifies Heterogeneous CTCs in Oral Squamous Cell Carcinoma: Applies DAPI for the enumeration and characterization of circulating tumor cells (CTCs), showcasing its importance in cancer diagnostics and the potential for personalized medicine approaches (Chauhan et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
DNA
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Cubria, C., et al. 1994. Comp. Biochem. Physiol. C.105, 251.
Hotz, M.A., et al. 1994. Cytometry15, 237.
Lee, L.S., and Garnett, H.M. 1993. J. Biochem. Biophys. Methods26, 249.
Miller, T., et al. 1993. Biotechniques15, 1042.
Gray, J.W., et al. 1982. Science238, 323.
Hessling, J.J., et al. 1980. J. Immunol. Methods38, 315.
Russels, W.C., et al. 1975. Nature253, 461.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2