553211
Rapamycin
≥95% (HPLC), solution, mTOR inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
InSolution Rapamycin, mTOR Inhibitor I
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Rapamycin, Ready Made Solution, 2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM), from Streptomyces hygroscopicus
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solution
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mammalian target of rapamycin (mTOR)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)