627610
Z-VAD-FMK
Single spot by TLC, solid, Caspase inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
Caspase Inhibitor I, Z-VAD (OMe)-FMK
About This Item
Javasolt termékek
product name
Caspase Inhibitor I, Z-VAD-FMK, CAS 187389-52-2, is a cell-permeable, irreversible, pan-caspase inhibitor.
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: 50 mM
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C22H30FN3O7/c1-13(2)19(26-22(31)33-12-15-8-6-5-7-9-15)21(30)24-14(3)20(29)25-16(17(27)11-23)10-18(28)32-4/h5-9,13-14,16,19H,10-12H2,1-4H3,(H,24,30)(H,25,29)(H,26,31)/t14-,16-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIFGOLAMNLSLGH-QOKNQOGYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fas-mediated apoptosis in Jurkat cells and staurosporine-induced cell death in corneal epithelial cells
Figyelmeztetés
Szekvencia
Feloldás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Martin, U., et al. 2007. Apoptosis12, 525.
Misaghi, S., et al. 2004. Chem. Biol.11, 1677.
Joo, C., et al. 1999. Ophthalmic Res. 31, 287.
McColl, K.S., et al. 1998. Mol. Cell. Endocrinol. 139, 229.
Thornberry, N.A. and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Tolomeo, M., et al. 1998. Cell Death Differ. 5, 735.
An, S. and Know, K.A. 1996. FEBS Lett.386, 115.
Cain, K., et al. 1996. Biochem J.314, 27.
Mirzoeva, O.K., et al. 1996. FEBS Lett.396, 266.
Pronk, G.J., et al. 1996. Science 271, 808.
Slee, E.A., et al. 1996. Biochem. J.315, 21.
Chow, S.C., et al. 1995. FEBS Lett. 364, 134.
Fearnhead, H.O., et al. 1995. FEBS Lett. 375, 283.
Zhu, H., et al. 1995. FEBS Lett.374, 303.
WGK
WGK 3