Fontos dokumentumok
SML0063
Q-VD-OPh hydrate
≥95% (HPLC), powder, pan-caspase inhibitor
Szinonimák:
5-(2,6-Difluorophenoxy)-3-[[3-methyl-1-oxo-2-[(2-quinolinylcarbonyl)amino]butyl]amino]-4-oxo-pentanoic acid hydrate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Q-VD-OPh hydrate, ≥95% (HPLC)
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: ≥14 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(NC(C(C)C)C(NC(C(COC1=C(F)C=CC=C1F)=O)CC(O)=O)=O)C2=NC3=CC=CC=C3C=C2.[H]O[H]
InChI
1S/C26H25F2N3O6.H2O/c1-14(2)23(31-25(35)19-11-10-15-6-3-4-9-18(15)29-19)26(36)30-20(12-22(33)34)21(32)13-37-24-16(27)7-5-8-17(24)28;/h3-11,14,20,23H,12-13H2,1-2H3,(H,30,36)(H,31,35)(H,33,34);1H2/t20-,23-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONOTWLLTFZMERH-WCRWPNQISA-N
Alkalmazás
- as a pan-caspase inhibitor to prevent cell death in urothelial carcinoma cells (UCC)
- to induce canonical caspase-dependent apoptosis in UC cells
- to block caspase-3 and Poly (ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1)
- to study the protective role of EspZ effector protein against apoptosis and necrosis in human epithelial cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Agents reported to activate cellular caspases include chemotherapeutic drugs, TNF receptor agonists, and other enzymes. Inhibitors of apoptosis were the first identified endogenous caspase inhibitors.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.