189490
3-MA
≥95% (HPLC), powder, autophagy inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Autophagy Inhibitor, 3-MA, 3-Methyladenine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Autophagy Inhibitor, 3-MA, Autophagy Inhibitor, 3-MA, CAS 5142-23-4, is a cell-permeable autophagic sequestration blocker. Acts as an inhibitor of III PI3-Kinase.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to faint yellow
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
water: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Hirosako, K., et al. 2004. Biochem. Biophys. Res. Commun.316, 845.
Beugnet, A., et al. 2003. Biochem. J.372, 555.
Eskelinen, E.L., et al. 2002. Traffic3, 878.
Petiot, A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 992.
Seglen, P.O. and Gordon, P.B., 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 1889.
WGK
WGK 3