Fontos dokumentumok
M9004
Malic Dehydrogenase from bovine heart
ammonium sulfate suspension, 2000-4000 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Szinonimák:
L-Malate:NAD+ oxidoreductase, MDH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine heart
Minőségi szint
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
2000-4000 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
molekulatömeg
35 kDa
szennyeződések
≤0.01% Glutamic-Oxalacetic Transaminase
≤0.01% Glutamic-Pyruvic Transaminase
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások
Protocols
Spectrophotometric assay evaluates malic dehydrogenase activity using bovine heart enzyme with critical histidine residue at active site.