Merck
76485
Sigma-Aldrich
Malate Dehydrogenase (carboxylating)
≥4.0 U/mg
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
Forma
powder
specifikus aktivitás
≥4.0 U/mg
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egység definíció
1 U corresponds to the amount of enzyme which reduces 1 μmol NADP per minute at pH 7.0 and 30°C
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)