Fontos dokumentumok
M5257
Malic Dehydrogenase (oxalacetate-decarboxylating) from chicken liver
ammonium sulfate suspension, 10-30 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Szinonimák:
L-Malate:NADP+ oxidoreductase-(oxalacetate-decarboxylating), Malate Dehydrogenase (oxalacetate-decarboxylating), Malic Enzyme
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken liver
Minőségi szint
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
10-30 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások