Fontos dokumentumok
C3260
Citrate Synthase from porcine heart
ammonium sulfate suspension, ≥100 units/mg protein
Szinonimák:
Citrate condensing enzyme, Citrate oxaloacetate lyase (CoA-acetylating)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine heart
Minőségi szint
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥100 units/mg protein
molekulatömeg
98 kDa ( 49 kDa monomer)
oldhatóság
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear
idegen aktivitás
isocitrate dehydrogenase and aconitase ≤0.01%
malic dehydrogenase ≤0.1%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- to inject newt egg for determining its importance in egg activation at fertilization
- in the preparation of reaction mix to determine pyruvate carboxylase enzyme activity
- to examine whether it can induce a [Ca2+] increase and egg activation in unfertilized eggs
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások