Fontos dokumentumok
M2634
Malic Dehydrogenase from porcine heart
buffered aqueous glycerol solution, 600-1000 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
L-Malate: NAD+ oxidoreductase, MDH, Malate Dehydrogenase
About This Item
Javasolt termékek
form
buffered aqueous glycerol solution
Minőségi szint
specifikus aktivitás
600-1000 units/mg protein (biuret)
kation nyomok
NH4+: ≤10 μg/mg protein
idegen aktivitás
Glutamic-Oxalacetic Transaminase ≤0.01%
Glutamic-Pyruvic Transaminase ≤0.01%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
The enzyme catalyzes the following reaction:Oxaloacetate + β-NADH → L-Malate + β-NAD
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Protocols
Spectrophotometric assay evaluates malic dehydrogenase activity using bovine heart enzyme with critical histidine residue at active site.