M4263
Malonyl coenzyme A lithium salt
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
Malonyl CoA lithium salt
Teszt
≥90% (HPLC)
oldhatóság
H2O: soluble 50 mg/mL protein, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C24H38N7O19P3S.Li/c1-24(2,19(37)22(38)27-4-3-13(32)26-5-6-54-15(35)7-14(33)34)9-47-53(44,45)50-52(42,43)46-8-12-18(49-51(39,40)41)17(36)23(48-12)31-11-30-16-20(25)28-10-29-21(16)31;/h10-12,17-19,23,36-37H,3-9H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,38)(H,33,34)(H,42,43)(H,44,45)(H2,25,28,29)(H2,39,40,41);
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPIJLICRFQMMJH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- in Krebs Ringer bicarbonate medium for preincubation of trypsinized and re-suspended fibroblast for fatty acid oxidation assay
- in HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) buffer used for scintillation proximity assay for fatty acid synthase
- as an internal standard in the reaction mixture used for succinyl-CoA ligase assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.