LMDH-RO
Roche
L-Malate Dehydrogenase (L-MDH)
from pig heart (mitochondrial)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine heart (mitochondrial)
Minőségi szint
form
solution
suspension
specifikus aktivitás
~1200 units/mg protein (At 25 °C with oxaloacetate as the substrate.)
kiszerelés
pkg of 1 mL (10127248001 solution)
pkg of 1 mL (10127256001 suspension)
pkg of 5 mL (10127914001suspension)
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white
optimális pH
7.4-7.5(reduction of oxaloacetate)
9.2-9.5(oxidation of malate)
oldhatóság
water: miscible
alkalmasság
suitable for Western blot
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
idegen aktivitás
Fumarase <0.01%
GIDH 0.001%
GOT 0.001%
GPT 0.00185%
LDH <0.01%
NADH oxidase <0.001%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Porcine ... MDH2(397039)
Általános leírás
The L-malate dehydrogenase enzyme is a nuclear gene product that is synthesized with a 24-residue amino-terminal signal peptide. This peptide is proteolytically cleaved during the translocation of the enzyme to the mitochondrial matrix.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
– arsenate
– Mg2+
– Zn2+
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available