Fontos dokumentumok
M8764
[Nle4, D-Phe7]-α-Melanocyte Stimulating Hormone trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
0.1% aqueous TFA: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C78H111N21O19.C2HF3O2/c1-5-6-19-52(91-75(116)61(41-101)97-72(113)57(34-46-24-26-49(103)27-25-46)94-74(115)60(40-100)88-44(4)102)68(109)92-54(28-29-64(105)106)70(111)96-59(36-48-38-83-42-87-48)73(114)93-56(33-45-16-8-7-9-17-45)71(112)90-53(22-14-31-84-78(81)82)69(110)95-58(35-47-37-85-51-20-11-10-18-50(47)51)67(108)86-39-63(104)89-55(21-12-13-30-79)77(118)99-32-15-23-62(99)76(117)98-65(43(2)3)66(80)107;3-2(4,5)1(6)7/h7-11,16-18,20,24-27,37-38,42-43,52-62,65,85,100-101,103H,5-6,12-15,19,21-23,28-36,39-41,79H2,1-4H3,(H2,80,107)(H,83,87)(H,86,108)(H,88,102)(H,89,104)(H,90,112)(H,91,116)(H,92,109)(H,93,114)(H,94,115)(H,95,110)(H,96,111)(H,97,113)(H,98,117)(H,105,106)(H4,81,82,84);(H,6,7)/t52-,53-,54-,55-,56+,57-,58-,59-,60-,61-,62-,65-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFGBZOSHJJSHTQ-CRYSLBJVSA-N
Géninformáció
human ... POMC(5443)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)