Fontos dokumentumok
P3932
Poly(2-hydroxyethyl methacrylate)
BioReagent, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Poly(2-HEMA), Poly-HEMA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
ethanol: 120 mg/mL
sűrűség
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a nonadhesive substrate in the preparation of single cell suspensions
- to implant into mice cornea for corneal micropocket assay
- to coat the well plates for sphere assay using adipose-derived mesenchymal stem cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.