M8693
Melanotan II acetate salt
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Ac-[Nle4Asp5D-Phe7Lys10]α-MSH-(4-10)-NH2
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized solid
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble 5 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@@H]2NC(=O)[C@H](CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC2=O)Cc5ccccc5)CCCN=C(N)N)Cc3c4c([nH]c3)cccc4)C(=O)N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CCCC
InChI
1S/C50H69N15O9/c1-3-4-16-36(59-29(2)66)44(69)65-41-25-42(67)55-20-11-10-18-35(43(51)68)60-47(72)39(23-31-26-57-34-17-9-8-15-33(31)34)63-45(70)37(19-12-21-56-50(52)53)61-46(71)38(22-30-13-6-5-7-14-30)62-48(73)40(64-49(41)74)24-32-27-54-28-58-32/h5-9,13-15,17,26-28,35-41,57H,3-4,10-12,16,18-25H2,1-2H3,(H2,51,68)(H,54,58)(H,55,67)(H,59,66)(H,60,72)(H,61,71)(H,62,73)(H,63,70)(H,64,74)(H,65,69)(H4,52,53,56)/t35-,36-,37-,38+,39-,40-,41-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDKLPDJLXHXHNV-MFVUMRCOSA-N
Géninformáció
human ... MC3R(4159) , MC4R(4160)
mouse ... MC3R(17201) , MC4R(17202)
rat ... MC3R(29310) , MC4R(25635)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)