A4256
Arbutin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Hydroxyphenyl-β-D-glucopyranoside, p-Arbutin, Hydroquinone β-D-glucopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic or plant
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D -66.0 to -62.0 °, c = 3% (w/v) in water
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
light yellow
mp
195 °C
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJRNKVDFDLYUGJ-RMPHRYRLSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3