Fontos dokumentumok
192066
Poly(2-hydroxyethyl methacrylate)
average Mv 300,000, crystalline
Szinonimák:
Poly(2-HEMA), Poly-HEMA
About This Item
Javasolt termékek
Forma
crystalline
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mv 300,000
sűrűség
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.
Protocols
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.