K3125
Kojic acid
≥98.5% (HPLC), powder, tyrosinase inhibitor
Szinonimák:
2-Hydroxymethyl-5-hydroxy-γ-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-4-pyranone
About This Item
Javasolt termékek
product name
Kojic acid,
Teszt
≥98.5% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
mp
152-155 °C (lit.)
SMILES string
OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
InChI
1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as an inhibitor of tyrosinase in guinea pigs pigmented hyperopic (PH)
- as a reference inhibitor standard for screening tyrosinase inhibition
- as a positive control for inhibition of tyrosinase in B16F10 melanoma cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1