Fontos dokumentumok
M8046
Mifepristone
≥98%
Szinonimák:
11β-(4-Dimethylamino)phenyl-17β-hydroxy-17-(1-propynyl)estra-4,9-dien-3-one, RU-38486, RU-486
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥98%
Forma
powder
technika/technikák
inhibition assay: suitable
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, greenish-yellow
kezdeményező
Danco Laboratories
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CCC3=C1[C@H](C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]4(O)C#CC)c5ccc(cc5)N(C)C
InChI
1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
Géninformáció
human ... AR(367) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363) , NR3C1(2908) , NR3C2(4306) , PGR(5241)
mouse ... Nr3c1(14815)
rat ... Nr3c1(24413) , Tat(24813)
Általános leírás
Alkalmazás
- to induce damage against the proliferative and secretory phase of endometrial stromal cells
- to establish a preterm birth (PTB) mice model in order to study the difference in cervical ripening mechanism between term and PTBs
- to activate geneswitch gal4 in flies
- to study the effects of sex steroids on prostaglandin secretion
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Explore protein pathway analysis through chemical library screening, investigating protein interactions, and modulating signaling pathways with small molecules.