475838
Mifepristone
≥99% (titration), solid, progesterone and glucocorticoid receptor antagonist, Calbiochem®
Szinonimák:
Mifepristone, (11β,17β)-11-(4-(Dimethylamino)phenyl)-17-hydroxy-17-(1-propynyl)estra-4,9-dien-3-one, RU-486
About This Item
Javasolt termékek
product name
Mifepristone, A cell-permeable synthetic steroid that acts as a potent antagonist of progesterone and glucocorticoid receptors.
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szennyeződések
≤0.1% Steroid substances
szín
yellow
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Progesterone and glucocorticoid receptors
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Sidell, N., et al. 2002. Ann. N. Y. Acad. Sci.955, 159.
Gao, F., et al. 2001. Acta Pharmacol. Sin.22, 524.
Hyder, S.M., et al. 2001. Int. J. Cancer92, 469.
Lam, F.C., et al. 2001. J. Neurochem. 76, 1121.
Sridhar, S., et al. 2001. Cancer Res.61, 7179.
Behl, C., et al. 1997. Eur. J. Neurosci.9, 912.
Greb, R.R., et al. 1997. Hum. Reprod.12, 1280.
Gruol, D.J., et al. 1994. Cancer Res.54, 3088.
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3