Fontos dokumentumok
1444300
USP
Misoprostol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-15-Deoxy-(16RS)-16-hydroxy-16-methylprostaglandin E1 methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
misoprostol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H38O5/c1-4-5-14-22(2,26)15-10-12-18-17(19(23)16-20(18)24)11-8-6-7-9-13-21(25)27-3/h10,12,17-18,20,24,26H,4-9,11,13-16H2,1-3H3/b12-10+/t17-,18-,20-,22?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJLOPKGSLYJEMD-URPKTTJQSA-N
Géninformáció
human ... PTGER3(5733)
Általános leírás
Alkalmazás
- Diclofenac Sodium and Misoprostol Delayed-Release Tablets
- Misoprostol
- Misoprostol Dispersion
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3