Merck
Y0000490
Misoprostol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-15-Deoxy-(16RS)-16-hydroxy-16-methylprostaglandin E1 methyl ester
Méret kiválasztása
100 MG
49 500,00 Ft
49 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
49 500,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H38O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
382.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
49 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
misoprostol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H38O5/c1-4-5-14-22(2,26)15-10-12-18-17(19(23)16-20(18)24)11-8-6-7-9-13-21(25)27-3/h10,12,17-18,20,24,26H,4-9,11,13-16H2,1-3H3/b12-10+/t17-,18-,20-,22?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJLOPKGSLYJEMD-URPKTTJQSA-N
Géninformáció
human ... PTGER3(5733)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Misoprostol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
PGE1 analog prodrug which is rapidly de-esterified to active "misoprostolic acid". Cited for extremely wide-ranging therapeutic effects, including prevention of NSAID-induced gastric ulceration, regulation of immunologic cascades, inhibition of platelet-activating factor (PAF), treatment of ethanol- and acetaminophen-induced hepatotoxicity and hepatitis, and stimulation of cartilage repair after injury.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
V A Hundley et al.
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, 120(3), 277-285 (2012-11-30)
Using misoprostol to prevent postpartum haemorrhage (PPH) in home-birth settings remains controversial. To review the safety and effectiveness of oral misoprostol in preventing PPH in home-birth settings. The Cochrane Library, PubMed, and POPLINE were searched for articles published until 31
Christina S Chu et al.
Journal of the Royal Society of Medicine, 105(8), 336-347 (2012-08-22)
This article describes and critically appraises clinical trials assessing misoprostol effectiveness in preventing primary postpartum haemorrhage (PPH) in home and community settings in low- and middle-income countries. Of 172 identified studies of misoprostol use in labour only six fulfilled the
N P Polyzos et al.
Human reproduction update, 18(4), 393-404 (2012-05-01)
Although several randomized controlled trials (RCTs) have examined the effect of misoprostol prior to hysteroscopy for cervical dilatation, no solid conclusion has been reached. We therefore set out to perform a meta-analysis of RCTs. We searched MEDLINE, the ISI Web
Jeanine F Carbone et al.
Obstetrics and gynecology, 121(2 Pt 1), 247-252 (2013-01-11)
To test the hypothesis that use of the Foley bulb plus vaginal misoprostol will result in shorter induction-to-delivery time compared with vaginal misoprostol alone. We randomized 123 women undergoing induction of labor with singleton pregnancies at 24 weeks of gestation
J Hua et al.
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, 120(5), 531-540 (2013-01-22)
The efficacy of misoprostol versus oxytocin for reducing blood loss during caesarean section remains unclear. To conduct a meta-analysis comparing the efficacy of misoprostol with that of oxytocin in reducing blood loss during caesarean section. We searched MEDLINE, Embase, the